Learn More
Bel-Art™ Mallette de transport pour dessiccateur SP Scienceware™ Secador™ 1.0
Pour le stockage à sec de produits sensibles à l’humidité et aux UV
Marque: Bel-Art™ F42070-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La structure en copolyester Durastar™ bloque 99 % des UV et résiste à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques
- La grande porte optimise l’accès à l’espace intérieur et est dotée d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou scellés d’inviolabilité ; elle s’ouvre du haut vers le bas
- Comprend une poignée de transport intégrée de type valise et deux étagères amovibles
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; le dessiccant trouve sa place sous l’étagère du bas
- Hygromètre à cadran facile à voir situé sur la porte à ouverture vers le bas comme celle d’un four
- Utilisation possible avec les cartouches de dessiccant F42048-0065 ou F42046-0000
- 16,3 × 8,4 × 14,7 po (P x l x H) (41,4 × 21,3 × 37,3 cm)
- Volume interne : 0,75 ft3
- Brevets américains : 6,834,920 ; 7,318,630 et D474,626
Spécification
Copolymère | |
Pour le stockage à sec de produits sensibles à l’humidité et aux UV | |
14,7 in |
Mallette de transport SECADOR™, bleue | |
0,75 ft3 | |
37,3 cm |