Learn More
Bel-Art™ Portoirs à bulles ronds flottants pour microtubes à centrifuger ProCulture
Optimisé pour une utilisation dans les laboratoires de microbiologie et d’immunologie
Marque: Bel-Art™ F18875-0400
14.17 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21661" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spécialement conçus pour une utilisation avec les béchers et les bains-marie, ces portoirs peu encombrants sont parfaits pour de petites quantités de tubes et pour une utilisation dans les laboratoires de culture cellulaire.
- Parfait pour incuber les microtubes dans un bécher d’eau
- Polyméthylpentène TPX™ flottable avec de petites bulles à l’intérieur pour plus de flottabilité
- Insérez les tubes par le haut et retirez-les facilement en appuyant sur le portoir sur la paillasse
- Résiste à l’eau bouillante pendant 30 minutes à 100°C (212°F)
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Longueur du pieds : 19 mm (3/4 po) ; épaisseur : 6,4 mm (1/4 po)
Informations sur la commande
Le disque à huit emplacements mesure 2,625 po de diamètre (6,6 cm) ; le disque à 20 emplacements mesure 3,75 po de diamètre (9,5 cm). Les disques ont une épaisseur de 0,25 po (0,6 cm). Les pieds mesurent 0,75 po de long (1,9 cm).
Spécification
Rack de microtubes | |
Tubes (1,5 ml) | |
8 | |
Béchers de 400 ml | |
10,8 mm |
Oui | |
PMP | |
Incubation de microtubes dans des bains-marie ou des béchers | |
66 mm |