Learn More
Bel-Art™ Portoirs à bulles ronds flottants pour microtubes à centrifuger ProCulture
Optimisé pour une utilisation dans les laboratoires de microbiologie et d’immunologie
Marque:  Bel-Art™ F18875-1600
Code produit. 12343983
  • 21.33€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Spécialement conçus pour une utilisation avec les béchers et les bains-marie, ces portoirs peu encombrants sont parfaits pour de petites quantités de tubes et pour une utilisation dans les laboratoires de culture cellulaire. 
  • Parfait pour incuber les microtubes dans un bécher d’eau
  • Polyméthylpentène TPX™ flottable avec de petites bulles à l’intérieur pour plus de flottabilité
  • Insérez les tubes par le haut et retirez-les facilement en appuyant sur le portoir sur la paillasse
  • Résiste à l’eau bouillante pendant 30 minutes à 100°C (212°F)
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Longueur du pieds : 19 mm (3/4 po) ; épaisseur : 6,4 mm (1/4 po)
Informations sur la commande
Le disque à huit emplacements mesure 2,625 po de diamètre (6,6 cm) ; le disque à 20 emplacements mesure 3,75 po de diamètre (9,5 cm). Les disques ont une épaisseur de 0,25 po (0,6 cm). Les pieds mesurent 0,75 po de long (1,9 cm).
Spécification
Spécification
Rack de microtubes
Tubes (2 ml)
20
Béchers de 1000 ml
7.7 mm
Autoclavable
PMP
Incubation de microtubes dans des bains-marie ou des béchers
95 mm