Learn More
Bel Art™ Portoirs à bulles ronds flottants pour microtubes à centrifuger ProCulture
Code produit. 10617935 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Positions:
8
20
Capacité:
Tubes (1,5 ml)
Tubes (2 ml)
À utiliser avec (équipement):
Béchers de 1000 ml
Béchers de 400 ml
Diamètre (métrique) externe:
66 mm
95 mm
95 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10617935
Marque: Bel Art™ F188751000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisé pour une utilisation dans les laboratoires de microbiologie et d’immunologie
  • Spécialement conçus pour une utilisation avec les béchers et les bains-marie, ces portoirs peu encombrants sont parfaits pour de petites quantités de tubes et pour une utilisation dans les laboratoires de culture cellulaire.
  • Parfait pour incuber les microtubes dans un bécher d’eau
  • Polyméthylpentène TPX™ flottable avec de petites bulles à l’intérieur pour plus de flottabilité
  • Insérez les tubes par le haut et retirez-les facilement en appuyant sur le portoir sur la paillasse
  • Résiste à l’eau bouillante pendant 30 minutes à 100°C (212°F)
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Longueur du pieds : 19 mm (3/4 po) ; épaisseur : 6,4 mm (1/4 po)
Informations sur la commande
Le disque à huit emplacements mesure 2,625 po de diamètre (6,6 cm) ; le disque à 20 emplacements mesure 3,75 po de diamètre (9,5 cm). Les disques ont une épaisseur de 0,25 po (0,6 cm). Les pieds mesurent 0,75 po de long (1,9 cm).
Spécification
Type de produit Rack de microtubes
Array 1 x 20
Autoclavable Autoclavable
Couleur Translucent
Capacité Tubes (1,5 ml)
Matériau PMP
Positions 20
Forme Rond
Étagères None
Empilables No
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Incubation de microtubes dans des bains-marie ou des béchers
À utiliser avec (équipement) Béchers de 1000 ml
Longueur (métrique) 82 mm
Largeur (métrique) 82 mm
Hauteur (métrique) 76 mm
Diamètre (métrique) externe 95 mm
Diamètre (métrique) du puits 10,8 mm