Learn More
Bel Art™ Cartouches de desséchant réutilisables SP Scienceware™
Code produit. p-32652 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
11,4 cm
19,7 cm
23,8 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10709475
Marque: Bel Art™ F420450160
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cartouches pratiques, faciles à manipuler, avec microbilles de gel de silice avec indicateur Natrasorb™ TI. Les cartouches de dessiccant réutilisables Bel-Art SP Scienceware™ peuvent également être utilisées avec d’autres dessiccateurs en plastique de taille similaire.
  • Le dessiccant passe du bleu, lorsqu’il est sec, au rose, lorsqu’il est humide ; le gel saturé peut être régénéré dans un four ventilé à 150°C (300°F) jusqu’à ce qu’il retrouve sa couleur bleue
  • La cartouche peut être régénérée à plusieurs reprises sans dégradation
  • Les microbilles de dessiccant sont contenues dans un sachet en feutre de polyester durable avec couvercle Mylar° perforé ; les cartouches sont scellées individuellement dans des sachets étanches à l’humidité prêts pour une utilisation immédiate
Informations sur la commande
Convient aux dessiccateurs Bel-Art Space Saver™ en plus des autres dessiccateurs de taille similaire.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 11,4 cm
Type de produit Cartouche de desséchant réutilisable Scienceware™
Matériau Polyester
À utiliser avec (application) Cartouches pratiques, faciles à manipuler, avec microbilles de gel de silice de type indicateur Natrasorb™ TI, pour dessiccateurs de 160 mm de diamètre
Poids (impériale) 0,5 lb
Poids (métrique) 0,23 kg
Diamètre (impériale) externe 4,5 in
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Desiccant in a Cartridge
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .