Learn More
Bel-Art™ Racks pour tubes à essai demi-format SP Scienceware™ Poxygrid™
À utiliser dans les bains-marie, les hottes à flux laminaire, les hottes filtrantes ou tout autre endroit où l’espace est limité
Marque: Bel-Art™ F18788-1601
40.47 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21661" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Revêtement époxy résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Trous carrés dans la grille
- Trois plateaux avec fond grillagé fendu
- Capable d’accueillir des tubes de 10 à 13, 15 à 16 ou 18 à 20 mm de diamètre
- Autoclavable
- Résistant aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Supporte des températures comprises entre −223°C (−369°F) et 121°C (250°F)
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
Tubes (13 à 16 mm) | |
24 | |
Non stérile | |
-223°C à +121°C | |
16 mm |
6 x 4 | |
Bleu | |
Acier recouvert d’époxy | |
Rectangle | |
Tubes de 13 à 16 mm | |
4,94 x 3,9 x 2,5 in. (12,5 x 9,9 x 6,4cm) |