Learn More
Bel Art™ Paniers SP Scienceware™ Poxygrid™
Code produit. p-3273182 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
24,75 x 14 x 6 po. (63 x 36 x 15,2 cm)
11 x 6 x 3,5 po. (28 x 15 x 8,8cm)
14 x 11 x 3.5 po (36 x 28 x 8.8 cm)
20 x 11 x 3,5 po. (51 x 28 x 8,8 cm)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11763207
Marque: Bel Art™ H167590000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grâce à sa fabrication en acier recouvert d’époxy, il peut supporter des conditions de laboratoire strictes
Grâce à sa fabrication en acier recouvert d’époxy, il peut supporter des conditions de laboratoire strictes
  • Résistent à la rouille, à la corrosion, aux solvants, aux acides et aux bases
  • Pratiques pour le transport et le trempage par lot de la verrerie
  • Autoclavables à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Comprend Basket Only
Type de produit Wire Basket
Array 1 x 1
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blue
Capacité Labware
Matériau Acier recouvert d’époxy
Forme Rectangular
Empilables No
Stérilité Non stérile
Dimensions 630 x 360 x 150 mm
Dimensions (L x l x H) 24,75 x 14 x 6 po. (63 x 36 x 15,2 cm)
Longueur (métrique) 63 cm
Longueur (impériale) 24,75 in
Largeur (métrique) 36 cm
Largeur (impériale) 14 po
Hauteur (métrique) 15,2 cm
Hauteur (impériale) 6 po