Learn More
Bel-Art™ Rack incliné pour tubes de 50 ml SP Scienceware™ Poxygrid™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Positions:
8
Conditionnement:
1 pièce
Description
Angled rack is useful for keeping tube caps and marked contents easily readable, frequently used reagents at an ergonomic angle or draining excess supernatant fluid from pellets.
Capable de contenir huit tubes coniques de 50 ml ou d’autres récipients d’un diamètre maximal de 30 mm
- Fixation possible au-dessous d’une étagère à l’aide de points d’attache intégrés (matériel non inclus) ; Permet de conserver les échantillons hors de la paillasse tout en les gardant à proximité immédiate
- Fil en acier recouvert d’époxy pour une longue durée de vie et un nettoyage facile ; Résistant aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
| Array | 2 x 4 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blue |
| Capacité | Tubes (30 mm), Tubes (50 ml) |
| Matériau | Acier recouvert d’époxy |
| Positions | 8 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | 3 niveaux |
| Empilables | No |
| Afficher plus |