Learn More
Bel-Art™ Flacons compte-gouttes SP Scienceware™ Polystop™ Code produit.: 10389547
Bel-Art™ Flacons compte-gouttes SP Scienceware™ Polystop™
Code produit. 10389547 Tous les produits SP Scienceware Produits
30 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
Code produit. 10389547
Marque: Bel-Art™ F116040030
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Empêche l’ébrèchement du compte-gouttes en verre lors de sa réinsertion dans le flacon compte-gouttes
  • Le compte-gouttes se dégage facilement, tandis que le bouchon reste bien en place sur le col du flacon pour repositionner le compte-gouttes en toute sécurité
  • Bouchon en PP
  • Le flacon en verre transparent est muni d’un col en T rodé, et le compte-gouttes d’un bulbe en vinyle souple
  • Se démonte pour un nettoyage facile
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Transparent
Matériau Verre
Quantité 1 Ea.
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Reusable
Dropper Capacity 30 mL
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Bouche Étroit, fileté
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 77.5 mm
Type de produit Dropping Bottle
Largeur (impériale) 1.43 in.
Hauteur (impériale) 3.05 in.
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 36.3 mm
Type de bouchon Threaded
Nom du produit
Bel-Art™ Flacons compte-gouttes SP Scienceware™ Polystop™ >