Learn More
Bel-Art™ Carafes graduées en PP
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 L
Description
Fabriqués en PP translucide.Les béchers gradués SP Scienceware™ en PP conviennent parfaitement pour une utilisation générale en laboratoire et possèdent des becs verseurs bien conçus ainsi que de larges poignées.
- Graduations métriques moulées dans la paroi extérieure
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Poignée équilibrée pour un versement contrôlé
- Les modèles 5000 ml (5 L) et 10000 ml (10 L) sont dotés d’une poignée moulée revisitée pour une préhension plus sûre et d’une fente à main repensée à la base pour faciliter le levage
Spécification
Spécification
Diamètre (impériale) supérieur | 3,2 in |
Diamètre (métrique) supérieur | 8,13 cm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Versement contrôlé, résistance chimique et incassable |
Hauteur (impériale) | 5,3 in |
Hauteur (métrique) | 13,5 cm |
Incréments | 10 ml |
Température (impériale) de fonctionnement max. | 250deg;F |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 121deg;C |