Learn More
Bel-Art™ Tubes de séchage en PE avec raccords de tubulure SP Scienceware™
Remplir ces tubes droits en PE incassables de dessiccant. Tubes fournis avec des raccords compatibles avec des tubes de 0,25 à 0,375 po.
22.90€ - 52.65€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
S’adapte à la tubulure | de 6,4 à 9,5 mm |
Longueur (impériale) de la pointe | 0,87 in |
Longueur (métrique) de la pointe | 22 mm |
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11801223
|
Bel-Art™
F19961-0000 |
Tube de séchage | 152 mm |
44.70€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11801273
|
Bel-Art™
F19962-0000 |
Tube de séchage | 203 mm |
52.65€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17840695
|
Bel-Art™
F19965-0000 |
Drying Tube Replacement Tip | 22 mm |
22.90€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Dimensions : 16 mm dia. int. x 19 mm dia. ext. (0,675 x 0,75 po) en trois options de longueur (4, 6 ou 8 po)
- Chaque tube est fourni avec deux raccords en PP acceptant les tubulures dont le diamètre intérieur est compris entre 6,4 et 9,5 mm (0,25 et 0,375 po)
- Des extrémités de raccord supplémentaires peuvent être achetées séparément
- Agent de séchage non inclus
Spécification
Polyéthylène | |
de 6,4 à 9,5 mm | |
0,87 in | |
22 mm |