Learn More
Bel Art™ Cartouches de recharge pour stations de lavage des yeux en urgence SP Scienceware™ PLUM™
Code produit. p-4908406 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type de produit:
Recharge de solution pour douche oculaire saline stérile
Comprend:
Trois flacons de solution saline de 500 ml, œillère adaptée à la forme de l’œil, un bouchon antipoussière et instructions
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
3 pièces
Code produit. 12719706
Marque: Bel Art™ F248800053
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Kits de recharge pour station PLUM
Refill kits for PLUM station
  • Les flacons contiennent une solution (saline) stérile de chlorure de sodium à 0.9 % pour déloger la poussière et les débris ou une solution (de neutralisation du pH) tampon stérile de phosphate à 4.9 % permettant de neutraliser rapidement les acides et alcalis
  • Les flacons sont accompagnés d’instructions de premiers secours claires ; Conception à ouverture par rotation pour un accès rapide et une œillère intégrée avec bouchon antipoussière
  • Permettent de remplir les stations de lavage des yeux ou peuvent être amenés sur les chantiers comme kits de premiers secours
  • Les flacons ne nécessitent aucune maintenance et ont une durée de conservation de trois ans à compter de la date de fabrication
Compliance
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Spécification
Capacité (impériale) 16 oz
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec (équipement) Stations de lavage des yeux PLUM ou seul
Comprend Trois flacons de solution saline de 500 ml, œillère adaptée à la forme de l’œil, un bouchon antipoussière et instructions
Type de produit Recharge de solution pour douche oculaire saline stérile