Learn More
Bel-Art™ Lecteur de plaques SP Scienceware™
L’outil permet d’examiner en toute sécurité le fond des plaques sans risque de provoquer des éclaboussures sur le visage et les yeux
Marque:  Bel-Art™ F37861-0000
Code produit. 11328763
  • 391.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour l’examen des monocouches cellulaires, des clones de cellules et pour le comptage des plaques de virus ou colonies bactériennes
  • Lecture facile et sûre des tests d’hémagglutination, d’inhibition de l’hémagglutination, d’hémolyse et d’agglutination
  • Plateau transparent pour reposer les plaques
  • Le grand miroir réglable est idéal pour visualiser le dessous des plaques
  • Le grossissement du miroir correspond à 3X la taille réelle de la plaque
  • En PP avec plateau en acrylique transparent pour placer les plaques et les boîtes de Petri
Tests d’hémagglutination, d’inhibition de l’hémagglutination, d’hémolyse et d’agglutination
Spécification
Spécification
Lecteur de microplaques
Plateau en acrylique en verre transparent, polypropylène
Plaques de microtitration
3X
Tests d’hémagglutination, d’inhibition de l’hémagglutination, d’hémolyse et d’agglutination