Learn More
Bel-Art™ Pipeteurs Pipette Pump™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Volume (métrique):
0,2 ml
2 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour un pipetage sûr, précis et sans problème.Les pipeteurs Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ s’utilisent très facilement d’une seule main.
- Les pipettes s’adaptent parfaitement à ces mandrins coniques flexibles
- Tournez la molette sur le côté pour l’aspiration ou la distribution de précision
- Le piston peut être enfoncé pour une vidange rapide
- Résiste aux acides et aux alcalis
- Démontez toutes les pièces pour le nettoyage et avant l’autoclavage à 121ºC (250ºF) pendant 20 minutes ; le mandrin ne doit pas être autoclavé
- Un mandrin en caoutchouc de silicone et des rondelles de rechange sont disponibles
Spécification
Spécification
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pipette |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | Pipette Pump Pipettors |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |