Learn More
Bel-Art™ Système de prélèvement par pipette d’aspiration à vide SP Scienceware™
Effectue l’aspiration par le vide d’une variété de liquides, y compris les milieux de culture tissulaire, les surnageants et les déchets chimiques
118.00€ - 596.58€
Spécification
À utiliser avec | Pipettes |
---|---|
Matériau | Plastique |
Volume (métrique) | 3 800 ml |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15237513
|
Bel-Art™
F19917-0155 |
Filtres hydrophobes de rechange |
118.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15206327
|
Bel-Art™
F19917-0250 |
Pipet Vacuum Aspirator Collection System | N/A | |||||||
Description
- La pompe intégrée aspire rapidement les liquides de la pointe de pipette, la pipette Pasteur ou la pipette sérologique dans le tube de prélèvement
- Maintient un faible niveau sonore (76 dB à 1 mètre) et une vibration minimale
- Idéal pour prélever des liquides dans les cultures tissulaires et / ou cellulaires, les boîtes de Petri, les plaques, les flacons et les tubes
- Le flacon de prélèvement en PP résistant aux produits chimiques et à la corrosion peut contenir 3800 ml (1 gallon) de déchets liquides et présente un évent de libération de sécurité pour empêcher toute implosion de vide
- Un filtre hydrophobe remplaçable se referme lorsqu’il est mouillé pour protéger le moteur de la pompe contre la contamination des fluides
- De conception légère et compacte, il n’encombre pas l’espace de travail dans la hotte ou sur la paillasse
Spécification
Pipettes | |
Plastique | |
3 800 ml |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Système de prélèvement par pipette d’aspiration à vide SP Scienceware™