Learn More
Bel-Art™ Tampons désodorisants pour autoclaves SP Scienceware™ OdoClave™
Neutralise les odeurs d’autoclave avec un parfum agréable
Description
Neutralise les odeurs d’autoclave avec un parfum agréable
- Le désodorisant libéré par la chaleur fonctionne automatiquement aux températures d’autoclavage
- Ouvrir le sachet et le placer dans un sac avant l’autoclavage
- Durée de conservation de trois ans ou plus en cas de stockage dans un récipient hermétique
- Carré de 32 mm (1,75 po)
- Les tampons triple épaisseur libèrent trois fois la quantité de désodorisant des tampons standard et coûtent moins cher que deux tampons standard
Informations sur la commande
Choisir une compresse carrée de 1,25 po (32 mm) à résistance classique ou une compresse carrée de 2,25 po (5,7 cm) à résistance supérieure.
Spécification
Autoclavable |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .