Learn More
Bel-Art™ Pince de compresseur à vis en nylon SP Scienceware™
Code produit. 11739695 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Marron
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 11739695
Marque: Bel-Art™ F182250000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pince pour tubulure à mâchoires inclinées empêche le tube de glisser
La pince pour tubulure à mâchoires inclinées empêche le tube de glisser
  • La pince pour tubulure en nylon à mâchoire ouverte convient aux tubulures avec un diamètre extérieur de 1/4 po (6,4mm)
  • La pince à vis de serrage exerce une force uniforme
Spécification
Quantité 12 Paquets
Type Pince du compresseur à vis
Matériau Nylon
À utiliser avec (équipement) 0,25 po de D.E. Tube
Longueur (impériale) 2,31 po
Longueur (impériale) d’ouverture De 0 à 0,25 po
Longueur (métrique) 5,867 cm
Longueur (métrique) d’ouverture de 0 à 0,63 cm
Couleur Marron
Jaw Type Coudé
Diamètre (métrique) intérieur 6.4 mm