Learn More
Bel Art™ Portoirs multi-tubes No-Wire™ SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes à centrifuger (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Tubes à centrifuger (6 x 50 ml et 12 x 15 ml)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Compatible avec les tubes à essai à fond rond et conique
- Polypropylène blanc
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Livré à plat et facile à assembler
Spécification
Spécification
| Type de produit | Universal Multi Rack |
| Array | 18 x 1 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Tubes à centrifuger (6 x 50 ml et 12 x 15 ml) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 18 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | 3 niveaux |
| Empilables | Oui, si vide |
| Afficher plus |