Learn More
Bel-Art™ Mini-pince pour tubulure SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tube à paroi mince
Autoclavable:
Autoclavables
Matériau:
Plastique (acétal)
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Position unique active / inactive
- Pas de distorsion, de rouille ou de corrosion
- À utiliser pour les tubulures à paroi fine de moins de 4,7 mm (0,19 po) de D.E.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Quantité | 100 |
| Type | Mini-pince pour tubulure |
| Matériau | Plastique (acétal) |
| À utiliser avec (équipement) | Tube à paroi mince |
| Couleur | Naturel |
| Jaw Type | Coudé |
| Diamètre (métrique) intérieur | 4.7 mm |