Learn More
Bel-Art™ Mini-cuillères d'échantillonnage SP Scienceware™
Permet d’éviter toute contamination croisée en utilisant une cuillère différente pour chaque échantillon
Marque:  Bel-Art™ F36721-0050
Code produit. 15590102
  • 30.60€ / Pack de 25
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ces mini-instruments de mesure jetables sont conçus pour récupérer de petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de matériaux similaires
  • En plastique PS blanc hautement résistant aux chocs
  • Tous les produits stériles sont estampillés par lot pour un traçage précis
Spécification
Spécification
Cuillère d’échantillonnage
Bol arrondi et col mince
Oui
blanc
Polystyrène
0,5 mL
Stérile
Conçues pour récupérer de petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de matériaux similaires