Learn More
Bel-Art™ Mini-cuillères d'échantillonnage SP Scienceware™
Permet d’éviter toute contamination croisée en utilisant une cuillère différente pour chaque échantillon
Marque:  Bel-Art™ F36721-0100
Code produit. 15500112
  • 33.25€ / Pack de 25
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ces mini-instruments de mesure jetables sont conçus pour récupérer de petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de matériaux similaires
  • En plastique PS blanc hautement résistant aux chocs
  • Tous les produits stériles sont estampillés par lot pour un traçage précis
Spécification
Spécification
Cuillère d’échantillonnage
Bol arrondi et col mince
Oui
blanc
Polystyrène
1 mL
Stérile
Conçues pour récupérer de petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de matériaux similaires