Learn More
Bel-Art™ Micro-entonnoirs SP Scienceware™
Conçu pour le micro-travail, le remplissage de burettes, les manomètres et les petits flacons
Marque: Bel-Art™ F14685-0028
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les entonnoirs en PP sont autoclavables à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
5,2 mL | |
Polypropylène | |
Pour le microtravail, le remplissage de burettes, les manomètres et les petits flacons |
0,6cm | |
Autoclavables |