Learn More
Bel-Art™ Récupérateur de mercure
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Nettoyage des déversements de mercure
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Description
Capte rapidement et facilement les microbilles de mercure déversées.Le collecteur de mercure SP Scienceware™ contient 125 ml de mercure.
- Le couvercle est doté d’un tampon en mousse “absorbante” sur la surface intérieure
- Plateau tampon en mousse de rechange disponible
- Éliminez le mercure par une méthode d’élimination approuvée
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Capacité (métrique) | 125 mL |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Tampon de rechange |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des déversements de mercure |
| Comprend | Cuve, plaque perforée, couvercle doublé d’un coussin de mousse fixé |
| Hauteur (impériale) | 1,88 in |
| Hauteur (métrique) | 4,77 cm |