Learn More
Bel-Art™ Stylos SP Scienceware™ Manomark™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Noir
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Encre à base de solvant résistant aux hydrocarbures, à l’eau et aux températures comprises entre 0°C et 155°C (32°F à 310°F)
- Les marques peuvent être effacées avec de l’alcool
- Le joint unique prévient le dessèchement lorsque le stylo est décapuchonné
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Felt Tip |
| Type de produit | Stylo |
| Couleur | Assortiment |
| À utiliser avec (application) | Pour écrire sur les résines en fluoropolymère PTFE, le verre, le bois, les plastiques, le métal, le papier et le tissu |
| Gamme de température (impériale) | 32°F à 310°F |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 155°C |
| Quantité | 12 Paquets |