Learn More
Bel-Art™ Dispositif de retenue pour barreau d’agitation magnétique SP Scienceware™
Maintient la barreau d’agitation en place lors du versement avec un bécher ou un flacon grâce au dispositif de retenue au fond du récipient
Marque:  Bel-Art™ F37786-0000
Code produit. 11356954
  • 31.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Aimant radial en PE épais
Spécification
Spécification
2 po
Barreaux d’agitation
9.5 mm
PE (polyéthylène)
Empêche les barreaux d’agitation de s'échapper en vidant le contenu
Aimant radial
5.1 cm
Dispositif de retenue pour barreau d’agitation magnétique