Learn More
Bel Art™ Racks de séparation à microbilles magnétiques SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
Microtubes à centrifuger (1,5 à 2 ml)
Plaque pour tubes PCR (96 puits)
Tubes (5 ou 15 ml)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les racks puissants emprisonnent les billes magnétiques pour les ligands d’affinité ou les solutions de rinçage soient ajoutées ou décantées dans les dosages
- Des aimants puissants sécurisent rapidement les microbilles
- Le piston à ressort sur manchons des tubes, avec des modèles de 1,5 à 50 ml, permet d’emprisonner les microbilles à différentes hauteurs le long de la paroi du tube
- Tournez simplement le tube pour mélanger efficacement les billes
- Le modèle de plaque PCR à 96 puits a 24 aimants qui maintiennent parfaitement la plaque tout en attirant des microbilles sur la paroi des tubes
- Le modèle de microplaque à fond plat comporte des aimants couvrant toute la surface pour accepter toutes les microplaques standard avec toute quantité de puits : 6, 12, 24, 48, 96, etc.
- Les racks s’adaptent aux microplaques conformément aux normes ANSI
- L’acrylique transparent permet d’observer clairement le contenu du tube
Spécification
Spécification
| Type de produit | Magnetic Bead Separation Rack |
| Array | 1 x 1 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Clear |
| Capacité | Plaque pour tubes PCR (96 puits) |
| Matériau | Neodymium Magnets, Acrylic |
| Positions | 1 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | None |
| Empilables | No |
| Afficher plus |