Learn More
Bel Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade;
Tous les produits SP Scienceware ProduitsDescription
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
pulliCompatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide/liliSupporte également une large gamme de températures entre -196 deg;C (-320 deg;F) et 100 deg;C (212deg;F)/liliLes seaux à glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs/liliBec verseur pratique, bords anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage/liliCouvercle à clé et base parfaitement ajustés pour faciliter l’empilement/liliFinition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant/li/ul/p
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 22,86 cm |
| Hauteur (impériale) | 9 po |
| Diamètre (métrique) | 26,67 cm |
| Capacité (impériale) | 0,9 gal. |
| Comprend | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base |
| Conception | Légèrement texturé, antidérapant |
| Matériau | Uréthane |
| Diamètre (impériale) | 10,5 in |
| Type | Seau à glace |
| Couleur | Noir |
| Afficher plus |