Learn More
Bel Art™ Mortier refroidi à l’azote liquide SP Scienceware™
Utile pour le broyage d’échantillons congelés, ce produit comprend un boîtier isotherme renforcé en PE bleu qui maintient l’azote liquide froid plus longtemps.
219.00€ - 902.00€
Spécification
Capacité (métrique) 275mL
Finition Polished
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Idéal pour le traitement des échantillons de tissus congelés
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
10489984
Afficher les documents
Bel Art™
H37260-0000
Bol et boîtier
902.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10587505
Afficher les documents
Bel Art™
H37260-0001
Motar Only
219.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2025
Description
Utile pour le broyage d’échantillons congelés, ce produit comprend un boîtier isotherme renforcé en PE bleu qui maintient l’azote liquide froid plus longtemps.
  • Le mortier en acier inox 304 suspendu au-dessus d’un bol en acier inox contient l’azote liquide
  • Les mortiers supplémentaires (12-947-2) sont utiles pour broyer différents types d’échantillons le même jour
  • La poignée isolée est amovible pour économiser de l’espace ; 10,2 cm (4 po) de long
  • Trois pieds à ventouse stabilisent l’unité sur la paillasse
  • La taille de pilon recommandée est une taille adaptée à un mortier de 275 ml (pilon non inclus)
Informations sur la commande
Le boîtier mesure 6 1/2 x 4 1/2 po (16,5 x 11,4 cm) (dia. x H).
Spécification
Spécification
275mL
Polished
Acier inoxydable
Idéal pour le traitement des échantillons de tissus congelés
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel Art™ Mortier refroidi à l’azote liquide SP Scienceware™