Learn More
Bel-Art™ Grand écran de protection lesté SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur de l’écran : 76 cm (30 in.)
Description
Écran de protection transparent offrant une haute résistance aux chocs
- Le personnel du laboratoire est protégé par une cloison en polycarbonate transparente de 4,7 mm (0,188 po) d’épaisseur
- La structure stable à trois côtés offre une protection frontale et latérale contre les débris volants
- Base périphérique en acier épais recouvert d’époxy bleu
- Boulons, écrous et rondelles en acier plaqué pour l’assemblage
- Base extérieure de 19 1/2 po (50 cm) et 6 1/2 po (17 cm) de l’avant à l’arrière
- Les écrans de protection répondent aux critères du test de choc à masse élevée et du test de choc à haute vitesse, tels que définis par la norme ANSI Z87.1, sections 9.11 et 9.12
Spécification
Spécification
Hauteur (impériale) | 30 in |
Hauteur (métrique) | 76 cm |
Type de lentille | Meets ANSI High Mass Impact Test and High Velocity Impact Test |
Forme | Rectangular |
Épaisseur (impériale) | 0,188 in |
Épaisseur (métrique) | 4,7 mm |
Largeur (impériale) | 19,5 in |
Largeur (métrique) | 49,53 cm |
Revêtement de la lentille | Uncoated |
Teinte de la lentille | Transparent |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Grand écran de protection lesté SP Scienceware™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu