Learn More
Fisherbrand™ Pissettes étiquetées
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Isopropanol
Water
Description
Includes
Les pissettes avec étiquettes de sécurité comportent les codes et symboles du Ministère des transports et de la National Fire Protection Association (NFPA), le nº CAS (Chemical Abstract Service), les symboles des équipements de protection et les informations sur les organes cibles.
- Pissettes imprimées faciles à lire
- Pissette à col large de 53 mm (2 po) pour un remplissage aisé
- En PEBD translucide résistant aux solvants
- La pissette d’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour offrir une protection contre la lumière entre 230 et 450 nm.
- Le toluène est stocké dans la pissette en PEBD rouge.
- Bouchon en PP anti-fuite
- Les pissettes peuvent être achetées séparément ou dans des lots variés incluant eau, acétone, méthanol, isopropanol, toluène et éthanol.
Compliance
Conformité aux exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Spécification
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Natural |
Matériau | PE, Polyethylene |
Couleur de bouchon | Red |
Autoclavable | Non autoclavable |
Chemical Label | Acetone |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 53 mm |