Learn More
Bel-Art™ Dessiccateurs à vide ronds SP Scienceware™ Lab Companion
Vacuomètre très lisible permettant de lever les hypothèses
Marque:  Bel-Art™ F42400-2141
Code produit. 15234924
  • 569.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Plateau de dessiccation (dessiccants vendus séparément)
Description
Description
Les dessiccateurs à vide de haute qualité offrent une intégrité du vide trois fois plus longue que le dessiccateur à vide moyen, ce qui permet de réduire la maintenance et de gagner en tranquillité d’esprit. Capables de maintenir un vide de 29 po-Hg pendant plus de 72 heures à température ambiante, ils restent étanches aux gaz, ce qui permet un stockage fiable ou des expériences sur de longues périodes. Une vanne Viton™ à 3 voies permet une mise sous vide, une remise sous pression ou un échange de gaz uniformes et réguliers. La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur. Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser les dommages ou la décoloration des échantillons photosensibles. À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute ou plus.
  • Vérification du niveau de vide simplifiée grâce à un vacuomètre analogique intégré en haut de l’unité
  • Joint torique en silicone de haute qualité et bague de verrouillage spécialement conçue permettant une capacité de vide exceptionnelle pratiquement sans aucune fuite
  • Bague de verrouillage fixant les moitiés supérieure et inférieure lorsque le vide n’est pas utilisé ; Offre davantage de commodité et de sécurité lors du déplacement de l’unité
  • Six modèles au choix : 6,10 et 20 litres (volume interne), couleur ambrée anti-UV ou transparent
Spécification
Spécification
Couleur ambrée bloquant les UV
Dessiccateur à vide
20 kg
Rond
10 L
35,3 cm
15 in
35.3 cm
2,6 kg
Polycarbonate
Plateau de dessiccation, vacuomètre analogique intégré, joint torique en silicone et bague de verrouillage, vanne à 3 voies Viton™
1
0.4 pied cube
13 in
40 cm
23.6 cm
5,75 lb