Learn More
Bel Art™ Dessiccateurs à vide de type armoire SP Scienceware™ Lab Companion, transparents
Code produit. p-4606714 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
11 L
23 l
35 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15369807
Marque: Bel Art™ F424004011
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Plateau de dessiccation (dessiccants vendus séparément)
Le dessiccateur transparent assure un maintien sous vide dans un cube optimisant l’espace
  • Capables de maintenir un vide de 29 po-Hg pendant plus de 72 heures à température ambiante, ils restent étanches aux gaz, ce qui permet un stockage fiable et des expériences sur de longues périodes
  • Une vanne Viton™ à 3 voies permet une mise sous vide, une remise sous pression ou un échange de gaz uniformes et réguliers.
  • La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur
  • Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser l’endommagement ou la décoloration des échantillons photosensibles.
  • À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute (CFM) ou plus
  • Sa conception moulée d’une pièce (à l’exception de la porte) permet une capacité de vide exceptionnelle pratiquement sans aucune fuite et avec une excellente durabilité
  • Type armoire offrant un espace utile maximal
  • La porte à charnière facilite l’accès ; Les languettes de verrouillage intégrées sécurisent la porte lorsqu’elle n’est pas sous pression
  • Un vacuomètre analogique sur la porte avant permet de vérifier le niveau de vide en un coup d’œil
  • Les étagères perforées peuvent être repositionnées pour répondre à différents besoins de stockage (étagères supplémentaires vendues séparément)
  • Les ports intégrés permettent de fixer jusqu’à 3 vannes supplémentaires (vendues séparément)
  • Empilage possible pour un gain de place permettant une utilisation efficace de l’espace de travail
  • Huit modèles au choix : volume interne de 11, 23, 35 et 45 litres en transparent ou en ambré anti-UV
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polycarbonate
Type de produit Dessiccateur à vide
Type de porte À charnières
Comprend Plateau de dessiccation, 3 étagères perforées, ports intégrés, vacuomètre analogique monté sur porte
Charge max. de support 5 kg
Nbre d’étagères 3/5
Modèle Armoire
Volume (impérial) 1.2 pied cube
Volume (métrique) 35 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 14,75 x 14 x 13,62 in (37,46 x 35,56 x 34,59 cm)
Largeur (impériale) 16,5 in
Largeur (impériale) de la porte 11,6 in
Largeur (impériale) intérieure 14 in
Largeur (métrique) 42 cm
Largeur (métrique) de la porte 29,5 cm
Largeur (métrique) intérieure 35,56 cm
Hauteur (métrique) 38,1 cm
Hauteur (impériale) 15 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture de la porte 13.6 po
Hauteur (impériale) intérieure 13.62 po
Hauteur (métrique) de l’ouverture de la porte 34,5 cm
Hauteur (métrique) intérieure 34,59 cm
Profondeur (impériale) 15,62 in
Profondeur (impériale) intérieure 14,75 in
Profondeur (métrique) 39,7 cm
Profondeur (métrique) intérieure 37,46 cm
Diamètre (impériale) externe 15,62 in
Diamètre (métrique) interne 35.6 cm
Diamètre (métrique) externe 39,67 cm
Poids (impériale) 23,7 lb
Poids (métrique) 10,8 kg