Learn More
Bel Art™ Égouttoirs pour verrerie Lab-Aire™ II
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Positions:
19
38
57
76
114
Type de produit:
Rack à 1 niveau pour paillasse
Rack à 1 niveau pour paillasse / support mural
Rack à 2 niveaux pour paillasse
Rack à 2 niveaux, support mural
Rack à 3 niveaux pour paillasse
Rack à 3 niveaux, support mural
Hauteur (impériale):
8,4 po
9,4 in
15,4 po
16,4 po
22,4 po
23,4 po
Profondeur (impériale):
5 po
7 po
10 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Égouttoirs pour verrerie et instruments en plastique, à fixer au mur ou à placer sur une paillasse
- Faites sécher et stockez des instruments de laboratoire fragiles, notamment des béchers, des flacons, des bouteilles, des tubes à essai et des éprouvettes sur ces égouttoirs peu encombrants
- Les modèles pour paillasse à face unique peuvent être posés à plat contre un mur
- Les modèles pour paillasse double face offrent une capacité deux fois plus élevée (jusqu’à 114 pointes) avec un encombrement légèrement plus important
- Les pointes en V de trois tailles et longueurs différentes peuvent être repositionnées pour s’adapter à une large gamme d’équipements de laboratoire
- Le corps et les tiges de support robustes en plastique ABS ne se corroderont pas et sont essuyables
- Les modèles à fixation murale sont dotés de points de fixation adaptés aux panneaux perforés standard
- Pointes disponibles séparément pour reconfigurer l’égouttoir en fonction des exigences de séchage spécifiques
Spécification
Spécification
| Comprend | Pegs |
| Type de produit | Rack à 2 niveaux pour paillasse |
| Array | 76 x 1 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Cream, Teal |
| Capacité | Verrerie de laboratoire, Articles en plastique de laboratoire |
| Matériau | Plastique ABS |
| Positions | 76 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | None |
| Afficher plus |