Learn More
Bel-Art™ Support de pipettes horizontal SP Scienceware™
Accueille les pipettes horizontalement sans pression sur les pointes fragiles
Marque: Bel-Art™ H18960-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Capable de contenir 12 pipettes volumétriques ou graduées de 1 ml ou plus
- Le support en polyéthylène mesure 24,1 x 17,8 cm (9,5 x 7 po) de large et 29,2 cm (11,5 po) de haut
- L’espace entre les plaques est de 21,3 cm (8,375 po) avec un barreau de support de 1,9 cm (0,75 po) de diamètre sur le dessus
- Accueille des pipettes de plus de 22 cm (8,625 po) de long
Spécification
Rack pour pipettes | |
Non autoclavable | |
Glass and Plastic Pipets | |
12 | |
None | |
Non stérile | |
7 po | |
11,5 in |
2 x 6 | |
White | |
Polyéthylène | |
Teardrop-shaped Openings | |
No | |
17,8 cm | |
29,2 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Support de pipettes horizontal SP Scienceware™ > 12 pipeteurs gradués ou volumétriques
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu