Learn More
Bel-Art™ Compteur de colonies portatif SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD rétroéclairé
Conditionnement:
1 pièce
Descrizione
Includes
Feutres rouge et noir longue durée, batterie au lithium 3 V, étui de protection pour le stockage
- Comptage rapide, précis et économique des échantillons et vérification du compte d’échantillons
- Stocke jusqu’à 35 comptes d’échantillons
- Vérifie les comptes d’échantillons avec fonction de compte / décompte
- Affiche le total de toutes les colonies comptées
- Affichage rétroéclairé pour faciliter la visualisation dans des conditions de faible éclairage
- L’alerte sonore peut être désactivée au besoin
- La fonction de comptage peut être verrouillée pour éviter toute erreur pendant les pauses entre les comptages
- Les feutres inclus fonctionnent sur du plastique ou du verre et résistent à l’huile et à l’eau ; L’encre peut s’effacer avec de l’alcool éthylique
Order Info
Un système de comptage des colonies (07-910-022) est également disponible. Marqueurs de rechange (07-910-019 et 07-910-020) et batterie (07-910-021) vendus séparément.
Specifica
Specifica
| Type de produit | Compteur de colonies |
| Type d’affichage | LCD rétroéclairé |
| Mémoire | Stockage maximum de 35 échantillons |
| Longueur (impériale) | 6 in. |
| Certifications/Conformité | CE |
| À utiliser avec (application) | Comptage de colonies de bactéries ou autres microorganismes cultivés sur une plaque de gélose |
| Comprend | Feutres rouge et noir longue durée, batterie au lithium 3 V, étui de protection pour le stockage |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto