Learn More
Bel-Art™ Bagues de serrage pour boîte à gants SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
S’adapte aux orifices circulaires de 6 po
S’adapte aux orifices circulaires de 8 po
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Adapté aux boîtes à gants Techni-Dome™ (réf. fabricant 500300000) ou autres boîtes à gants dotées de ports circulaires de même diamètre
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | S’adapte aux orifices circulaires de 8 po |
| Type de produit | Bague de fixation |
| À utiliser avec (application) | Maintient fermement le gant dans la boîte à gants |