Learn More
Bel-Art™ Flacon laveur de gaz SP Scienceware™ avec disque de dispersion Fritware
Éprouvette graduée de 250 ml pratique et économique avec une grande base stable pour une utilisation dans la précipitation d’éléments à partir de gaz
Marque: Bel-Art™
91.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Le gaz est dispersé par un raccord amovible doté d’un disque de dispersion Fritware™ en plastique PE de porosité grossière
- Le bouchon en silicone permet de tenir des tubes de 6,3 mm (0,25 po) de dia. ext. pour l’entrée et la sortie des gaz
- Pression maximale de 0,5 psi
Spécification
250 ml | |
PP | |
Deux tubes d’un diamètre extérieur de 0,25 po, raccord amovible avec disque en polyéthylène poreux | |
Conçu pour une utilisation dans la précipitation d’éléments à partir de gaz |
8,45 oz. | |
Flacon laveur de gaz | |
Grossière | |
À l’unité |