Learn More
Bel-Art™ Tubes de dispersion de gaz SP Scienceware™
Insertion possible dans de petites ouvertures
Marque: Bel-Art™ F13691-0000
74.73 EUR valable jusqu'au 2024-08-30
Utilisez le code promo "21715" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Description
- Le raccord en cloche en PEHD avec disque Fritware™ scellé à grosse porosité sur l’extrémité la plus large réduit les bulles de dispersion des gaz
- Le tube en LDPE de 6,35 mm (0,25 po) de diamètre intérieur se raccorde à l’autre extrémité
Spécification
HDPE | |
Grossière | |
304,8 mm |
Tube de dispersion de gaz | |
12 po |