Learn More
Bel-Art™ Feuilles de polyéthylène poreux SP Scienceware™ Fritware™
Code produit. p-113113 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Porosité:
110 μm, Grossière
70 μm, Moyenne
Dimensions (L x l):
18 x 18 po (46 x 46 cm)
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
3,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11382224
Marque: Bel-Art™ H136385116
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fourni en porosité moyenne ou grossière
  • Peut être découpé, scié, formé, usiné et soudé pour fabriquer des éléments spéciaux à partir de ce matériau poreux, en totalité ou en partie
  • Porosité moyenne avec une taille de pore moyenne de 70 microns
  • Porosité grossière avec une taille de pore moyenne de 110 microns
Spécification
Type de filtre Microporous Filter
Format Sheet
Matériau PEHD
Matériau (membrane) Polyéthylène
Porosité 70 μm, Moyenne
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Peut être découpé, scié, formé, usiné et soudé pour fabriquer des éléments spéciaux à partir de ce matériau poreux, en totalité ou en partie
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
Type Porous Polyethylene Sheets
Dimensions (L x l) 18 x 18 po (46 x 46 cm)
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 46 cm
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 46 cm