Learn More
Bel-Art™ Machine à glace sèche SP Scienceware™ Frigimat™
Produit de la glace sèche en quatre minutes.
Marque: Bel-Art™ F38874-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisation simple et sûre et fonctionnement silencieux
- Plusieurs mécanismes de dépressurisation empêchent de dépasser 10 psi
- Le manomètre intégré contrôle la production de glace sèche
- Corps en PC transparent
- La température du corps permet toujours une manipulation sûre, sans crainte ni risques de blessures liées à la congélation
- Fonctionne avec une bouteille de CO2 (vendue séparément)
Spécification
Production facile et rapide de glace sèche sur demande | |
10 à 16 blocs de glace sèche | |
PC | |
Dry Ice Maker |
Bouteille de CO2 liquide de 50 lb | |
Tube de connexion en cuivre nickelé de 1,8 m avec raccord fileté CGA 320 standard pour un raccordement facile à la bouteille de CO2 liquide, verrou queue de cochon nickelé robuste, dispositifs de protection contre la surpression | |
Machine à glace sèche Frigimattrade; |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Machine à glace sèche SP Scienceware™ Frigimat™ > Machine à glace sèche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu