Learn More
Bel-Art™ Pissettes SP Scienceware™ : eau déionisée
41.19 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Description
- Col large de 53 mm (2 po) pour faciliter le remplissage
- Le nom chimique, la formule chimique, le losange à quatre couleurs selon la section 704 de la National Fire Protection Association (NFPA), les dangers pour la santé, le n° CAS (Chemical Abstract Service) et des recommandations de vêtements et équipements de protection sont préimprimés
- Flacons en PEBD translucide
- Bouchon en PP à code couleur
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Comprend | 4 pissettes avec “eau désionisée”/boîte |
Matériau | PEBD |
Quantité | 4/boîte |
Couleur de bouchon | Bleu |
Type de produit | Wash Bottle |
Chemical Label | Eau déionisée |
Matériau du bouchon | PP |