Learn More
Bel-Art™ Porte-flacons Flaskup™ SP Scienceware™
Grâce à la paroi interne légèrement conique, ce seul support s’adapte à une variété de flacons à fond rond de différentes tailles
27.40€ - 32.35€
Spécification
Type de produit | Support pour flacon |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382184
|
Bel-Art™
F38951-2006 |
Flacons à fond rond et conique de 100 ml |
32.35€
3 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11372184
|
Bel-Art™
F38951-2004 |
Flacons à fond rond et conique de 50 ml |
27.40€
3 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PP
- La large base stabilise les flacons pour éviter les déversements
- Les fentes latérales permettent de visualiser le contenu du flacon
- Les encoches sur la paroi latérale s’adaptent aux tubulures et instruments
- Le verre imprégné de résine alourdit le support pour plus de stabilité
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spécification
Support pour flacon | |
Autoclavables | |
PP |