Learn More
Bel-Art™ Couverture anti-feu SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Brun clair
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour les petits feux et explosions d’huile / de graisse de classe A
- Peut également être enroulée autour de la tête et du corps pour se protéger contre les flammes et les braises au moment de quitter une salle en feu, ou pour se protéger contre les éclaboussures de métal en fusion
- Fibre de verre tissée avec surface texturée ; Les extrémités sont ourlées avec du fil de Kevlar™ ignifuge
- Le tissage serré réduit considérablement la quantité d’oxygène atmosphérique disponible pour alimenter le feu
- Conditionnée dans un emballage à accès instantané qui peut être accroché au mur ou conservé dans tout autre endroit rapidement accessible
Spécification
Spécification
| Type de produit | Fire Blanket |
| Couleur | Brun clair |
| Matériau | Fibre de verre tissée |
| Dimensions (L x l) | 36 x 40 in (91,4 x 101,6 cm) |
| À utiliser avec (application) | Idéale contre les petits feux d’huile ou de graisse de classe A |
| Longueur (impériale) | 36 po |
| Longueur (métrique) | 91,4 cm |
| Tension | 0/1 V |
| Largeur (impériale) | 40 po |
| Largeur (métrique) | 101,6 cm |