Learn More
Bel-Art™ Stations de douche oculaire de sécurité
Les stations de douche oculaire de sécurité SP Scienceware™ sont munies d’une œillère intégrée qui permet à l’utilisateur d’être traité dans n’importe quelle position et assure une irrigation efficace et immédiate de l’œil.
Marque:  Bel-Art™ F24866-0000
58.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10149500
  • 70.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les stations de douche oculaire de sécurité SP Scienceware™ sont munies d’une œillère intégrée qui permet à l’utilisateur d’être traité dans n’importe quelle position et assure une irrigation efficace et immédiate de l’œil.
  • Trois stations sont disponibles pour s’adapter à toutes les stations de travail : une station simple ou double avec un ou deux flacon(s) pour douche oculaire de 1000 ml (32 oz) ou une station simple avec un flacon de 500 ml (16 oz)
  • Livré avec des flacons vides
  • Les schémas d’instructions sur le flacon et la station confirment l’utilisation du flacon pour douche oculaire
  • Inclut des indications multilingues sur la station (allemand, anglais, espagnol et français)
  • Dimensions de la station simple : 44,5 l x 38 cmH (17 1/2 x 15 po) ; dimensions de la station double : 45,7 l x 34,9 cmH (18 x 133/4 po.)
  • Matériel non inclus
Spécification
Spécification
33,81 oz.
Vert
38,1 cm
Station de douche oculaire simple
44,45 cm
1 000 ml
15 in
Un flacon de 1 000 ml vide, instructions d’entretien
17,5 in