Learn More
Bel Art™ Armoires à dessiccation SP Scienceware™ Dry-Keeper™
Code produit. p-32740 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Translucide
Transparent
Modèle d’armoire:
Horizontal
Vertical
Nbre d’étagères:
2 réglables
2 étagères perforées réglables
3 étagères perforées réglables
Capacité:
70 bidons
78 bidons
87 boîtes
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17823578
Marque: Bel Art™ H420580003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les armoires à dessiccation en polystyrène transparent et durable sont dotées d’éléments en ABS noir et d’étagères amovibles pour ajuster la configuration de l’espace de stockage sec pour les matériaux sensibles à l’humidité
  • Generous 2 cu. ft. interior volume
  • Adjustable, removable, and perforated shelves facilitate full circulation of air; additional shelves and rails sold separately
  • Large, in-door dial hygrometer for easy visualization of RH%
  • Gasketed door closes with two latches for a tight seal
  • Standard cabinets include desiccant tray (desiccant sold separately)
Horizontal Cabinets
  • Include two shelves
  • Shelf rails can be repositioned on any one of eight steps set at 1.1 in. (28 mm) intervals
  • Interior opening measures 17.75 x 9 in. (45 x 23 cm)
Vertical Cabinets
  • Includes three shelves
  • Shelf rails can be repositioned on any one of 15 steps set at 1.1 in. (28 mm) intervals
  • Interior opening measures 10 x 17 in. (25 x 43 cm)
Autodesiccator (H42058-0003, H42056-1003)
  • 120VAC electronic dehumidification system maintains relative humidity levels at 30 to 40%†; keeps dry air circulating throughout the cabinet
  • Permanent desiccant contained in the control unit
  • Red light indicates operation of the 4.5 hour absorption period; green light indicates operation of the 0.5 hour regeneration of the desiccant
†Les niveaux d’HR% de l’intérieur de l’armoire peuvent varier selon la température de la salle, l’HR% de la salle et les conditions d’utilisation.
Spécification
Couleur Transparent
Modèle d’armoire Horizontal
Matériau Methyl Methacrylate
Type de produit Desiccator
Modèle de porte Joint et charnière
À utiliser avec (application) Adjusting dry storage space configuration for moisture-sensitive materials, can be used with Scienceware™ desiccant cartridges, canisters or similar desiccant
Capacité 87 boîtes
Comprend Black ABS accents, 2 adjustable shelves, Auto-desiccator, door-mounted hygrometer
Nbre d’étagères 2 réglables
Volume (impérial) 2 cu. ft.
Longueur (impériale) 24.25 in.
Longueur (métrique) 61.6 cm
Largeur (impériale) de la porte 17,7 in
Largeur (métrique) de la porte 45 cm
Hauteur (impériale) 13.75 in.
Hauteur (impériale) de l’ouverture 9,8 in
Hauteur (métrique) 34.9 cm
Profondeur (impériale) 15.5 in.
Profondeur (métrique) 39.3 cm
Tension 120 V