Learn More
Bel Art™ Armoires à dessiccation SP Scienceware™ Dry-Keeper™
Code produit. 10721394 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Translucide
Transparent
Modèle d’armoire:
Horizontal
Vertical
Nbre d’étagères:
2 réglables
2 étagères perforées réglables
3 étagères perforées réglables
Capacité:
70 bidons
78 bidons
87 boîtes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10721394
Marque: Bel Art™ H420580001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les armoires à dessiccation en polystyrène transparent et durable sont dotées d’éléments en ABS noir et d’étagères amovibles pour ajuster la configuration de l’espace de stockage sec pour les matériaux sensibles à l’humidité
  • Large volume intérieur de 2 pieds cubes
  • Les étagères réglables, amovibles et perforées facilitent la circulation de l’air ; étagères et rails supplémentaires vendus séparément
  • Grand hygromètre à cadran intégré dans la porte pour faciliter la visualisation du pourcentage d’humidité relative
  • La porte à joint se ferme à l’aide de deux verrous pour une étanchéité parfaite
  • Les armoires standard incluent un plateau pour dessiccant (dessiccant vendu séparément)
Armoires horizontales
  • Incluent deux étagères
  • Les rails des étagères peuvent être repositionnés sur n’importe lequel des huit crans situés à intervalles de 1,1 po (28 mm)
  • Mesures d’ouverture intérieure 17,75 x 9 po (45 x 23 cm)
Armoires verticales
  • Inclut trois étagères
  • Les rails des étagères peuvent être repositionnés sur n’importe lequel des 15 crans situés à intervalles de 1,1 po (28 mm)
  • Mesures d’ouverture intérieure 10 x 17 po (25 x 43 cm)
†Les niveaux d’HR% de l’intérieur de l’armoire peuvent varier selon la température de la salle, l’HR% de la salle et les conditions d’utilisation.
Spécification
Couleur Translucide
Modèle d’armoire Horizontal
Matériau MMA
Type de produit Desiccator
Modèle de porte Joint et charnière
À utiliser avec (application) Ajustement de la configuration de l’espace de stockage sec pour les matériaux sensibles à l’humidité, utilisation possible avec les cartouches de dessiccant et boîtes de dessiccation Scienceware™, ou un dessiccant similaire
Capacité 78 bidons
Comprend Éléments en ABS noir, 3 étagères perforées réglables et rails d’étagère, plateau de dessiccation et hygromètre à cadran, 2 charnières et loquets métalliques, hygromètre monté sur porte
Nbre d’étagères 2 étagères perforées réglables
Volume (impérial) 2 pied cube
Longueur (impériale) 15,5 in
Longueur (métrique) 39 cm
Largeur (impériale) de la porte 17,7 in
Largeur (métrique) de la porte 45 cm
Hauteur (impériale) 13,5 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture 9,8 in
Hauteur (métrique) 34,2 cm
Profondeur (impériale) 19,62 in
Profondeur (métrique) 50 cm