Learn More
Bel-Art™ Réservoirs de pipetage jetables SP Scienceware™
Code produit. p-165976 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11791536
Marque: Bel-Art™ F378770000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réservoir de pipetage en plastique jetable et économique. Les réservoirs de pipetage jetables SP Scienceware™ offrent un accès facile pour tous les types de pipeteurs.
  • Accès facile pour tous les types de pipeteurs
  • Utilisés pour un pipetage multicanaux plus poussé dans les microplaques, les mini-tubes, les tubes Cube 2ube™ et les blocs DeepWell
  • Capacité de 100 ml
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Dimensions (L x l x H) 15.54 x 9.19 x 3.17 cm (6.12 x 3.62 x 1.25 po)
Matériau Plastique
Stérilité Non stérile
Type Réservoir de pipetage
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3.17 cm
Longueur (impériale) 6.12 in.
Longueur (métrique) 15.54 cm
Conditionnement En vrac
Largeur (impériale) 3.62 in.
Largeur (métrique) 9.19 cm
Jetable Oui