Learn More
Bel-Art™ Rack pour bidons de distribution SP Scienceware™
Le rack en PE robuste et résistant à la corrosion dispose de 5 étagères pour empiler quatre bidons de distribution et un bidon de rechange ou tout autre équipement
Marque:  Bel-Art™ H11851-0000
Code produit. 12310469
  • 414.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La hauteur de chaque étagère est de 26 cm (10,5 po)
  • Supporte 91 kg (200 po) par rack ou 18 kg (40 po) par étagère
  • Livré à plat, prêt pour un assemblage facile
  • Poids à l’expédition de 4,7 kg (10,3 lb)
  • Flacons et bidons non inclus
Informations sur la commande
Compatible avec les bidons de distribution H11850 (réf. fabricant), non inclus.
Spécification
Spécification
Rack pour bidons de distribution
15,25 x 13,87 x 60 po. (39 x 35 x 152 cm)
15,25 in
13,87 in
60 po
Non autoclavable
39 cm
35 cm
152 cm