Learn More
Bel-Art™ PEHD SP Scienceware™, bidon de distribution
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
Matériau:
HDPE
Type de produit:
Bidon avec robinet distributeur
Description
- Capacité de stockage de 20 litres (5 gallons)
- Les graduations en gallons sont moulées sur le côté
- Bidon en PEHD léger et solide
- Dimensions : 25 X 38 cm (9-7/8 x 15 po)
Spécification
Capacité (impériale) | 5,3 gal |
Capacité (métrique) | 20 l |
Matériau du bouchon | PEBD |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Pour conserver et distribuer des solutions courantes, telles que les produits de nettoyage et d’entretien, de l’eau déminéralisée / distillée ou d’autres liquides aqueux |
Matériau | HDPE |
Type de produit | Bidon avec robinet distributeur |