Learn More
Bel-Art™ Flacons de distribution/compte-gouttes SP Scienceware™
Code produit. 12378218
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Flacons de distribution Easy-Squeeze permettent un contrôle extrêmement précis des gouttes
  • Le bouchon de scellage se clipse facilement et reste hermétique même après plusieurs utilisations
  • L’ouverture de la pointe est de 0,76 mm (0,030 po)
  • En polyéthylène basse densité (PEBD) moulé
Spécification
Capacité 6 oz., 185 ml
Capacité (métrique) 185 ml
Capacité (impériale) 6 oz
Matériau PEBD
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon À sertir